Tisk…
(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
Dodavatel: Thermo Scientific
362990010 362990050
ACRO362990010EA 7030 CZK
ACRO362990010 ACRO362990050
(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Appearance: White Powder
Vzorec: C₁₁H₁₆ClNO₂
Bod tání: 119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02259750
CAS číslo: 340188-50-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)