Tisk…
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxycyclohexan-1-one monoethylene ketal, 4-Hydroxycyclohexanone ethylene acetal
241010010 241010050
ACRO241010010EA 3060 CZK
ACRO241010010 ACRO241010050
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-ol
CAS No.: 22428-87-1
Vzorec: C₈H₁₄O₃
MW: 158,19 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00067003
CAS číslo: 22428-87-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %