Tisk…
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
212730100 212731000
ACRO212730100EA 2880 CZK
ACRO212730100 ACRO212731000
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate 98%, pure
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate
CAS No.: 10580-03-7
Vzorec: (NH₄)₂TiO(C₂O₄)₂·xH₂O (x≈1)
MW: 276.01 g/mol (anhy)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149620
CAS číslo: 10580-03-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with KMnO4 ≥97.5 % (Calculated on oxalate)