Tisk…
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS) 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
197390010 197390050 197390250 197391000
ACRO197390010EA 1770 CZK
ACRO197390010 ACRO197390050 ACRO197390250 ACRO197391000
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS) 97%
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS)
Appearance: Clear yellow to orange Liquid
Vzorec: C₂H₆O₂S₂
Bod varu: 69…71 °C (,4 mmHg)
Hustota: 1,227 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007565
CAS číslo: 2949-92-0
UN: 3334
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %