Tisk…
Celestine blue, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
195560100 195560500
ACRO195560100EA 3530 CZK
ACRO195560100 ACRO195560500
Celestine blue, pure
Celestine blue
CAS No.: 1562-90-9
Vzorec: C₁₇H₁₈ClN₃O₄
Bod tání: 227…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011927
CAS číslo: 1562-90-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark grey to dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
UV Lambda max 638 to 648 nm
Specific extinction E (1%/1cm) ≥700 (in water)