Tisk…
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
190340100 190340500
ACRO190340100EA 3420 CZK
ACRO190340100 ACRO190340500
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Appearance: Off-white to tan Crystalline powder or crystals
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
Bod tání: 204…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005199
CAS číslo: 51605-32-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 208 °C
HPLC ≥97.5 %