Tisk…
Methyllithium 1.6 M diethyl ether_ 5w/v, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyllithium - lithium bromide complex, Methyllithium solution
188751000 188758000
188751000.EA 2410 CZK
188751000. 188758000.
Methyllithium 1.6 M diethyl ether_ 5w/v, AcroSeal®
Methyllithium
CAS No.: 917-54-4
Vzorec: CH₃Li
MW: 21.975 g/mol
Hustota: 0.7 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008253
CAS číslo: 917-54-4
UN: 3394
ADR: 4.2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Total base 1.43 to 1.75 M
HPLC ≥97.5 %