Tisk…
Ethylaluminum sesquichloride 0.4 M in hexane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
185461000 185468000
185461000.EA 4230 CZK
185461000. 185468000.
Ethylaluminum sesquichloride 0.4 M in hexane, AcroSeal®
Ethylaluminum sesquichloride
Appearance: Clear colorless Solution
Vzorec: C₆H₁₅Al₂Cl₃
Hustota: 0,701 g/cm³
Bod vzplanutí: –22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044852
CAS číslo: 12075-68-2
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Assay 14.5 to 15.5 % (on Al basis)
Solubility (1% in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)