Tisk…
(1R,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
362390010 362395000
ACRO362390010EA 18460 CZK
ACRO362390010 ACRO362395000
(1R,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
(1R,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid
CAS No.: 489446-85-7
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02259727
CAS číslo: 489446-85-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %