Tisk…

(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, > 90% ee

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

362280010 362280050
ACRO362280010EA 10040 CZK
ACRO362280010 ACRO362280050
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, > 90% ee
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid

CAS No.: 71830-07-4

Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00211290
CAS číslo: 71830-07-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Enantiomeric excess ≥90 %
Specific optical rotation +5° to +9° (20°C, 589 nm) (C=1, Water)
Titration with HClO4 ≥94 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR