Tisk…

(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

362270010 362270050
ACRO362270010EA 19090 CZK
ACRO362270010 ACRO362270050
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid

Appearance: Off-white to beige Crystalline powder

Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Bod tání: 172,1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00211289
CAS číslo: 71830-08-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (HPLC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR