Tisk…
4-Fluoro-L-2-phenylglycine ≥95%, ee 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-L-phenylglycine, (S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)acetic Acid, H-Phg(4-F)-OH, (S)-4-Fluorophenylglycine
362050010 362050050
ACRO362050010EA 7280 CZK
ACRO362050010 ACRO362050050
4-Fluoro-L-2-phenylglycine ≥95%, ee 98%
4-Fluoro-L-2-phenylglycine
Appearance: Off-white Powder
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00213799
CAS číslo: 19883-57-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (HPLC)