Tisk…
(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (S)-Ethyl 3-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
362040010 362040250
ACRO362040010EA 3900 CZK
ACRO362040010 ACRO362040250
(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
(S)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Appearance: White Powder
Vzorec: C₁₁H₁₆ClNO₂
MW: 229.704 g/mol
Bod tání: 117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02259715
CAS číslo: 167834-24-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)