(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(1R,3S)-(+)-3-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected, (1R,3S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
361840010
361842500
ACRO361840010EA
19090
CZK
ACRO361840010
ACRO361842500
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Appearance: White Powder
Vzorec:
C₁₁H₁₉NO₄ MW: 229.276 g/mol Bod tání: 96.1 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01320858 CAS číslo: 161660-94-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % |