(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
(1R,3S)-N-BOC-1-Aminocyclopentane-3-carboxylic acid, Boc-D-AcPAC, (1S,3R)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic Acid, (1S,3R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
361830010
361832500
ACRO361830010EA
15150
CZK
ACRO361830010
ACRO361832500
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid
Appearance: White Powder and/or chunks
Vzorec:
C₁₁H₁₉NO₄ MW: 229,28 g/mol Bod tání: 111,8 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01320857 CAS číslo: 261165-05-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % (ELSD) |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % (HPLC) |