Tisk…
1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane 50% in mineral oil
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
361310100 361312500
ACRO361310100EA 1090 CZK
ACRO361310100 ACRO361312500
1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane 50% in mineral oil
1,1-Di(tert-butylperoxy)cyclohexane
Appearance: Clear liquid
Vzorec: C₁₄H₂₈O₄
Bod varu: 52…54 °C (,1 mmHg)
Hustota: 0,95 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00084800
CAS číslo: 3006-86-8
UN: 3105
ADR: 5.2,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Titration Iodometric 49 to 51 %
Color scale ≤20 APHA
Impurity ≤0.2 % Hydroperoxides (as TBHP)