Tisk…
Silikagel C18-RP 23% C (∼1 mmol/g) Ø 40-63 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
360110500 360112500
ACRO360110500EA 9120 CZK
ACRO360110500 ACRO360112500
Silikagel C18-RP 23% C (∼1 mmol/g) Ø 40-63 µm
Silica gel C18-RP
CAS No.: 71889-02-6
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00241275
CAS číslo: 71889-02-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Particle size 40 to 63 µm
Loading ≥0.96 mmol/g (Molecular)
Specific surface area 480 to 550 m²/g
Pore volume 0.70 to 0.85 ml/g
Carbon (C) ≥20.7 %
Volatile matter ≤4 % (110°C)