Tisk…
n-Butylethylmagnesium 0.9 M in heptane, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
381181000 381188000
381181000.EA 3870 CZK
381181000. 381188000.
n-Butylethylmagnesium 0.9 M in heptane, AcroSeal®
n-Butylethylmagnesium
CAS No.: 62202-86-2
Vzorec: C₆H₁₄Mg
Hustota: 0,73 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00072569
CAS číslo: 62202-86-2
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless Liquid
Titration 13.5 to 14.5 % (on Mg basis)