Tisk…
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanol
382860010 382862500
ACRO382860010EA 4160 CZK
ACRO382860010 ACRO382862500
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 98%
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Appearance: White to grey Crystals or solid
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123,155 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04972322
CAS číslo: 27911-63-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24° to +31° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)