Tisk…
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (Acetylacetonato)[bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene]rhodium(I), (Norbornadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate
382561000 382565000
ACRO382561000EA 3310 CZK
ACRO382561000 ACRO382565000
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Appearance: Yellow Powder
Vzorec: C₁₂H₁₅O₂Rh
Bod tání: 140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075051
CAS číslo: 32354-50-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥34.7 %