Tisk…
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate 94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
382551000 382555000
ACRO382551000EA 2630 CZK
ACRO382551000 ACRO382555000
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate 94%
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
Appearance: Red Powder
Vzorec: C₁₄H₈BF₄Rh
Bod tání: 209…211 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00671775
CAS číslo: 36620-11-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥92 %