Tisk…
4-tert-Butylphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
358970050 358970250
ACRO358970050EA 3170 CZK
ACRO358970050 ACRO358970250
4-tert-Butylphenylboronic acid 97%
4-tert-Butylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₅BO₂
Bod tání: 191…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01009697
CAS číslo: 123324-71-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %