Tisk…
4-Borono-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
358931000 358932500
ACRO358931000EA 2860 CZK
ACRO358931000 ACRO358932500
4-Borono-L-phenylalanine 97%
4-Borono-L-phenylalanine
CAS No.: 76410-58-7
Vzorec: C₉H₁₂BNO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01075172
CAS číslo: 76410-58-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %