Tisk…
O-Benzylhydroxylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
382050050 382050250 382051000
ACRO382050050EA 1570 CZK
ACRO382050050 ACRO382050250 ACRO382051000
O-Benzylhydroxylamine 97%
O-Benzylhydroxylamine
CAS No.: 622-33-3
Vzorec: C₇H₉NO
Bod varu: 110…112 °C (20 mmHg)
Hustota: 1,19 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221709
CAS číslo: 622-33-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %