Tisk…
Piperine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2E,4E)-5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one, 1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, 1-Piperoylpiperidine, 1-Piperylpiperidine
381450050 381450250
ACRO381450050EA 1420 CZK
ACRO381450050 ACRO381450250
Piperine 98%
Piperine
Appearance: Off-white to yellow to tan Crystalline powder
Vzorec: C₁₇H₁₉NO₃
MW: 285.34 g/mol
Bod tání: 128…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005839
CAS číslo: 94-62-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
HPLC ≥97.5 %