Tisk…
tert-Butyl propargyl ether 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
380910010 380910050
ACRO380910010EA 1370 CZK
ACRO380910010 ACRO380910050
tert-Butyl propargyl ether 97%
tert-Butyl propargyl ether
Appearance: Clear light yellow Liquid
Vzorec: C₇H₁₂O
Bod varu: 119 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,835 g/cm³
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368651
CAS číslo: 16314-18-4
UN: 3271
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %