Tisk…
Benzyl propargyl ether 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
380870010 380870050
ACRO380870010EA 938 CZK
ACRO380870010 ACRO380870050
Benzyl propargyl ether 97%
Benzyl propargyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₁₀H₁₀O
Bod varu: 100…101 °C (18 mmHg)
Hustota: 1,011 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00483987
CAS číslo: 4039-82-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %