Tisk…
Škrob, rozpustný 1% w/w aqueous solution Stabilised, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
Stabilization: 100 ppb
380641000 380645000
ACRO380641000EA 1290 CZK
ACRO380641000 ACRO380645000
Škrob, rozpustný 1% w/w aqueous solution Stabilised, pure
Škrob, rozpustný
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00082026
CAS číslo: 9005-84-9
Merck Index: 13,08878
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to slightly hazy solution
Sensitivity Passes test