Tisk…
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid Propyl Ester
380600250 380601000
ACRO380600250EA 1440 CZK
ACRO380600250 ACRO380601000
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Propyl-p-toluenesulphonate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃S
MW: 214,28 g/mol
Bod varu: 140 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,15 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059244
CAS číslo: 599-91-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %