Tisk…
Butyl-p-toluenesulphonate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Butyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid Butyl Ester
380590250 380591000 380595000
ACRO380590250EA 1600 CZK
ACRO380590250 ACRO380591000 ACRO380595000
Butyl-p-toluenesulphonate 99%
Butyl-p-toluenesulphonate
CAS No.: 778-28-9
Vzorec: C₁₁H₁₆O₃S
MW: 228.31 g/mol
Bod varu: 170…172 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.12 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027203
CAS číslo: 778-28-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %