Vanadium(V) oxytriethoxide 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Triethoxyoxovanadium, Triethyl vanadate
380010050
380010250
ACRO380010050EA
3160
CZK
ACRO380010050
ACRO380010250
Vanadium(V) oxytriethoxide 95%
Vanadium(V) oxytriethoxide
Appearance: Yellow-green to dark green Liquid
Vzorec:
C₆H₁₈O₄V MW: 205.148 g/mol Bod varu: 125…128 °C (760 mmHg) Hustota: 1.139 g/cm³ Bod vzplanutí: 71 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00799170 CAS číslo: 1686-22-2 UN: 3285 ADR: 6.1 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Dark yellow to dark green to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5080 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
Titration with KMnO4 | ≥94 % |