Tisk…
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methylindole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2-methylindole
379720250 379721000
ACRO379720250EA 4450 CZK
ACRO379720250 ACRO379721000
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97+%
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Appearance: Brown Powder
Vzorec: C₁₀H₉NO
MW: 159.1846 g/mol
Bod tání: 204…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012077
CAS číslo: 5416-80-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 202 °C
HPLC ≥97.0 %