Tisk…
tert-Butyl vinyl ether 98% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
379120100 379120500
ACRO379120100EA 2820 CZK
ACRO379120100 ACRO379120500
tert-Butyl vinyl ether 98% stabilised
tert-Butyl vinyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 78 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,762 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00048246
CAS číslo: 926-02-3
UN: 3271
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 1000 ppm KOH