Tisk…
2-Methyl-3-phenylpropanoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
379080010 379080050
ACRO379080010EA 2130 CZK
ACRO379080010 ACRO379080050
2-Methyl-3-phenylpropanoic acid 98%
2-Methyl-3-phenylpropanoic acid
Appearance: White to light yellow Powder or crystals or crystalline mass and/or
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 167…168 °C (23 mmHg)
Bod tání: 37…41 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00192301
CAS číslo: 1009-67-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
HPLC ≥97.5 %