Dibutylboron trifluoromethanesulphonate 1 M in dichloromethane
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
378991000
378990250
ACRO378991000EA
7060
CZK
ACRO378991000
ACRO378990250
Dibutylboron trifluoromethanesulphonate 1 M in dichloromethane
Dibutylboron trifluoromethanesulphonate
CAS No.: 60669-69-4
Vzorec:
C₉H₁₈BF₃O₃S Hustota: 1,271 g/cm³ Bod vzplanutí: 27 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00009669 CAS číslo: 60669-69-4 UN: 2920 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to orange Solution |
Strength | 0.9 to 1.1 M |