Tisk…
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
378340010 378340050
ACRO378340010EA 2270 CZK
ACRO378340010 ACRO378340050
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 90%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride
CAS No.: 258278-25-0
Vzorec: C₂₇H₃₉ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369796
CAS číslo: 258278-25-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥88 %