1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
377940010
377942500
ACRO377940010EA
10670
CZK
ACRO377940010
ACRO377942500
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 97%
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Appearance: Red Crystalline powder
Vzorec:
C₃₄H₃₈F₆IrP₃ Bod tání: 224 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064800 CAS číslo: 38465-86-0 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Red Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥96.0 % |