Tisk…
Pivalic acid hydrazide 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Pivalohydrazide, Pivaloyl hydrazide
377750010 377750050
ACRO377750010EA 1370 CZK
ACRO377750010 ACRO377750050
Pivalic acid hydrazide 98+%
Pivalic acid hydrazide
Appearance: White Crystals
Vzorec: C₅H₁₂N₂O
Bod varu: 95…110 °C (1mbar)
Bod tání: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01310839
CAS číslo: 42826-42-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %