Tisk…
Nocodazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
358240100 358240500
ACRO358240100EA 3900 CZK
ACRO358240100 ACRO358240500
Nocodazole 98%
Nocodazole
Appearance: White to orange-brown Powder
Vzorec: C₁₄H₁₁N₃O₃S
Bod tání: 300…305 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005588
CAS číslo: 31430-18-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %