Tisk…
Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
377220050 377220250 377221000
ACRO377220050EA 2240 CZK
ACRO377220050 ACRO377220250 ACRO377221000
Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate 97%
Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS No.: 15097-38-8
Vzorec: C₂₇H₂₃O₂P
Bod tání: 120…127 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00191787
CAS číslo: 15097-38-8
UN: 3464
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 127 °C
HPLC ≥96.0 %