N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
376570010
376570050
376570250
ACRO376570010EA
1380
CZK
ACRO376570010
ACRO376570050
ACRO376570250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid
CAS No.: 57294-38-9
Vzorec:
C₉H₁₇NO₄ Bod varu: 78…82 °C (,2 mmHg) Bod tání: 55 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00037313 CAS číslo: 57294-38-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 60 °C |
TLC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |