Tisk…
Phorbol-12-myristate-13-acetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
356150010 356150050
ACRO356150010EA 3600 CZK
ACRO356150010 ACRO356150050
Phorbol-12-myristate-13-acetate 97%
Phorbol-12-myristate-13-acetate
CAS No.: 16561-29-8
Vzorec: C₃₆H₅₆O₈
Bod tání: 72 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00036736
CAS číslo: 16561-29-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to light yellow Film or foam
HPLC ≥96.0 %