Tisk…
TentaGel® MB-Br
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
354480010 354480050
ACRO354480010EA 2570 CZK
ACRO354480010 ACRO354480050
TentaGel® MB-Br
TentaGel® MB-Br
CAS No.:
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00217898
CAS číslo: 73342-17-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Particle size 140 to 170 µm
Loading 0.4 to 0.6 mmol/g