Tisk…
Isosorbide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: D-Isosorbide, (3R,3aR,6S,6aR)-Hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
351910050 351911000 351915000
ACRO351910050EA 887 CZK
ACRO351910050 ACRO351911000 ACRO351915000
Isosorbide 98%
Isosorbide
Vzorec: C₆H₁₀O₄
MW: 146.14 g/mol
Bod tání: 56…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064827
CAS číslo: 652-67-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to beige Crystals or crystalline solid or mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 62 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O)