Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
351600250
351601000
ACRO351600250EA
3460
CZK
ACRO351600250
ACRO351601000
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99%
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate
CAS No.: 81927-55-1
Vzorec:
C₉H₈Cl₃NO Bod varu: 109…113 °C (,5 mmHg) Hustota: 1,359 g/cm³ Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000805 CAS číslo: 81927-55-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5435 to 1.5455 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |