Tisk…

5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid 95+%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 5-(4-Chlorophenyl)furan-2-carboxylic acid

375540010 375540050
ACRO375540010EA 1720 CZK
ACRO375540010 ACRO375540050
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid 95+%
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid

CAS No.: 41019-45-8

Vzorec: C₁₁H₇ClO₃
MW: 222,624 g/mol
Bod tání: 198…201 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216587
CAS číslo: 41019-45-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR