Tisk…
Dimethyl aminomalonate hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
374970050 374970250
ACRO374970050EA 2990 CZK
ACRO374970050 ACRO374970250
Dimethyl aminomalonate hydrochloride 97%
Dimethyl aminomalonate hydrochloride
Appearance: Light yellow Crystalline powder or crystals
Vzorec: C₅H₁₀ClNO₄
Bod tání: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038880
CAS číslo: 16115-80-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %