Tisk…
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
374830010 374830050
ACRO374830010EA 4640 CZK
ACRO374830010 ACRO374830050
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite 97%
2-Cyanoethyl-N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Appearance: Clear to hazy colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₉H₁₈ClN₂OP
MW: 236,68 g/mol
Hustota: 1,061 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00011544
CAS číslo: 89992-70-1
UN: 2845
ADR: 4.2,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Chloride (Cl) 14.5 to 15.5 %