Tisk…
2-Iodoxybenzoic acid stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
374650100 374650500
ACRO374650100EA 7730 CZK
ACRO374650100 ACRO374650500
2-Iodoxybenzoic acid stabilizovaný
2-Iodoxybenzoic acid
Appearance: White to off-white Powder or prills and/or agglomerates
Vzorec: C₇H₅IO₄
Bod tání: 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02912492
CAS číslo: 61717-82-6
UN: 1759
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder or crystals
Titration Iodometric 39 to 50 % as 2-Iodoxybenzoic acid
Identification HPLC (2-Iodoxybenzoic acid, 2-Iodosobenzoic acid, Isophthalic acid, Benzoic acid)