Tisk…
Diphenhydramine hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
350850250 350851000
ACRO350850250EA 1420 CZK
ACRO350850250 ACRO350851000
Diphenhydramine hydrochloride 99%
Diphenhydramine hydrochloride
Appearance: White Adhering crystalline powder or crystals
Vzorec: C₁₇H₂₁NO
Bod tání: 168…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012479
CAS číslo: 147-24-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %